Få mere at vide
Curcumin, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890901
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890901 10 g
15806640 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890901 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8203540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-37-7
Tekniske data
Smeltepunkt 170°C to 175°C
Molekylær formel [4-(OH)-3-(CH3O)C6H3CH=CHCO]2CH2
MDL nummer MFCD00008365
Mængde 10 g
Synonym Curcumin, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Turmeric yellow, Diferuloylmethane, Curcumin
Molekylvægt (g/mol) 368.38