Få mere at vide
Curcumin, Pure, Crystalline, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10090090 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10090090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8850/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 458-37-7
Smeltepunkt 183°C
Farve Orange
Emballage Vial
Molekylær formel C21H20O6
MDL nummer 8365
Mængde 1 g
Dampdensitet 13
Formel vægt 368.38g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.