Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Curcumin (blanding af curcumin, demethoxycurcumin og bisdemethoxycurcumin), 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368110 50 g Glasflaske 50g
10286890 10 g Glasflaske 10g
11994861 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368110 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 218580500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-37-7
Molekylær formel C21H20O6
Molekylvægt (g/mol) 368.39
MDL nummer MFCD00008365
InChI nøgle ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMIL COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Smeltepunkt 183.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brydningsindeks 1.4155 to 1.4175
Mængde 50 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC navn (1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-on
Formel vægt 368.38
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver