Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Curcumin (blanding af curcumin, demethoxycurcumin og bisdemethoxycurcumin), 96 %
Artikelnummer. 10286890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10286890 10 g Glasflaske 10g
10368110 50 g Glasflaske 50g
11994861 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10286890 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 218580100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.02 DKK
    447.65 DKK / 10g
    Spare 49.37 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-37-7
Molekylær formel C21H20O6
Molekylvægt (g/mol) 368.39
MDL nummer MFCD00008365
InChI nøgle ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMIL COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Smeltepunkt 183,0 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brydningsindeks 1,4155 til 1,4175
Mængde 10 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i diethylether, opløselig i alkohol, glasider eddikesyre, acetone
IUPAC navn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Formel vægt 368.38
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.