missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Curcumin-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Curcumin-d6 |
| CAS | 1246833-26-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 2H6 H14 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxy-d3-phenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, 1,7-Bis[4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin-d6, Curcumin-D6 (dimethoxy-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC([2H])([2H])[2H])c2)ccc1O |
| IUPAC navn | (1E,6E)-1,7-bis[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]hepta-1,6-diene-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.42 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?