Få mere at vide
Curcumin Beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30359628
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30359628 2.5 mg 2.5mg
30351499 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8385152.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1529769-81-0
Molekylær formel C34H36O15
Molekylvægt (g/mol) 684.64
Synonym 4-[(1E,6E)-7-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxo-1,6-heptadien-1-yl]-2-methoxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Triacetate Methyl Ester
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[4-[(1E,6E)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxohepta-1,6-dienyl]-2-methoxyphenoxy]oxane-2-carboxylate
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(OC)c3)cc2OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale Curcumin beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C34H36O15/c1-18(35)45-29-30(46-19(2)36)32(47-20(3)37)34(49-31(29)33(41)44-6)48-26-14-10-22(16-28(26)43-5)8-12-24(39)17-23(38)11-7-21-9-13-25(40)27(15-21)42-4/h7-16,29-32,34,40H,17H2,1-6H3/b11-7+,12-8+/t29-,30-,31-,32+,34+/m0/s1
Formel vægt 684.2054
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.