Få mere at vide
Curcumin, 95% (samlet indhold af curcuminoid), fra gurkemeje rhizom
Artikelnummer. 11437174
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437174 250 g 250g
11417174 10 g 10g
11427174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21573.30
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368,39 g/mol
Curcumin bruges til bor kvantificering. Det hæmmer lipoxygenase og cyclooxygenase. Det fungerer som et kosttilskud og bruges i den farmaceutiske industri. Det fungerer som et fødevarefarvemiddel og fungerer som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Curcumin bruges til bor kvantificering. Det hæmmer lipoxygenase og cyclooxygenase. Det fungerer som et kosttilskud og bruges i den farmaceutiske industri. Det fungerer som et fødevarefarvemiddel og fungerer som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Opløselig i acetone, dimethylsufoxid, ethanol og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-37-7
Molekylær formel C21H20O6
Molekylvægt (g/mol) 368.39
MDL nummer MFCD00008365
InChI nøgle ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
IUPAC navn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMIL COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curcumin
Navn note from Turmeric rhizome
Smeltepunkt 170°C to 175°C
Analyseprocentområde 0.95
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (samlet indhold af curcuminoid)
Mængde 250 g
Beilstein 2306965
Merck Index 14,2673
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,dimethylsufoxide,ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formel vægt 368.39
Procent renhed 95%