Få mere at vide
Curcumin, 95% (samlet indhold af curcuminoid), fra gurkemeje rhizom
Artikelnummer. 11427174
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427174 50 g 50g
11417174 10 g 10g
11437174 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21573.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1462.71 DKK
    1315.65 DKK / 50g
    Spare 147.06 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368,39 g/mol
Curcumin bruges til bor kvantificering. Det hæmmer lipoxygenase og cyclooxygenase. Det fungerer som et kosttilskud og bruges i den farmaceutiske industri. Det fungerer som et fødevarefarvemiddel og fungerer som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Curcumin bruges til bor kvantificering. Det hæmmer lipoxygenase og cyclooxygenase. Det fungerer som et kosttilskud og bruges i den farmaceutiske industri. Det fungerer som et fødevarefarvemiddel og fungerer som et fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Opløselig i acetone, dimethylsufoxid, ethanol og dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 458-37-7
Molekylær formel C21H20O6
Molekylvægt (g/mol) 368.39
MDL nummer MFCD00008365
InChI nøgle ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
IUPAC navn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMIL COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curcumin
Navn note fra gurkemeje rhizom
Smeltepunkt 170 °C til 175 °C
Analyseprocentområde 0.95
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (samlet indhold af curcuminoid)
Mængde 50 g
Beilstein 2306965
Merck Index 14,2673
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetone, dimethylsufoxid, ethanol og dimethylformamid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 368.39
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Curcumin