Få mere at vide
R&D Systems™ Curcumin
Artikelnummer. 18187963 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
18187963 5 g
1 options
Artikelnummer. 18187963 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP2262435G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2495.00 DKK
    2359.35 DKK / 5g
    Spare 135.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications.
  • Linear Formula: [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
  • Molecular Weight: 368.38
  • Beilstein Registry Number: 2306965
  • Colour Index Number: 75300
  • EC Number:207-280-5
  • MDL number: MFCD00008365
  • PubChem ID: 24892408
Reconstitution: Reconstitute with DMSO to bring curcumin to a final concentration of 11 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 458-37-7
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mængde 5 g
Arter Human
Mål Curcumin