Få mere at vide
Curculigoside, TRC
Artikelnummer. 30361764
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30361764 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30361764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC84400050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Curculigoside
CAS 85643-19-2
Molekylær formel C22H26O11
Mængde 50 mg
Synonym Curculigoside 1, Curculigoside A, Curculigoside I, β-D-Glucopyranoside, 2-[[(2,6-dimethoxybenzoyl)oxy]methyl]-4-hydroxyphenyl
InChI formel InChI=1S/C22H26O11/c1-29-14-4-3-5-15(30-2)17(14)21(28)31-10-11-8-12(24)6-7-13(11)32-22-20(27)19(26)18(25)16(9-23)33-22/h3-8,16,18-20,22-27H,9-10H2,1-2H3/t16-,18-,19+,20-,22-/m1/s1
SMIL COc1cccc(OC)c1C(=O)OCc2cc(O)ccc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn [5-hydroxy-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]methyl 2,6-dimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 466.44