missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CUR 61414, TRC

Artikelnummer. 30353767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353767 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8350001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CUR 61414
CAS 334998-36-6
Molekylær formel C31 H42 N4 O5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C31H42N4O5/c1-31(2,3)17-29(36)35(19-22-6-5-7-25(14-22)38-4)24-16-26(30(37)33-12-10-32-11-13-33)34(20-24)18-23-8-9-27-28(15-23)40-21-39-27/h5-9,14-15,24,26,32H,10-13,16-21H2,1-4H3/t24-,26-/m0/s1
SMIL COc1cccc(CN([C@H]2C[C@H](N(Cc3ccc4OCOc4c3)C2)C(=O)N5CCNCC5)C(=O)CC(C)(C)C)c1
IUPAC navn N-[(3S,5S)-1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-5-(piperazine-1-carbonyl)pyrrolidin-3-yl]-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-3,3-dimethylbutanamide
Molekylvægt (g/mol) 550.69
Formel vægt 550.3155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.