Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cuprous Chloride |
| CAS | 7758-89-6 |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | ≥90% |
| Molekylær formel | ClCu |
| Synonym | cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech |
| InChI nøgle | OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | Cl[Cu] |
| IUPAC navn | klorkobber |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.996 |
| Vis mere |