Få mere at vide
Cupriethylenediamine Hydroxide (1.0 M in H2O), TRC
Artikelnummer. 30368573
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30368573 250 mL
1 options
Artikelnummer. 30368573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC834750250ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cupriethylenediamine hydroxide
CAS 14552-35-3
Molekylær formel C2 H6 Cu N2
Mængde 250 mL
Synonym Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2
SMIL C1CN[Cu]N1
IUPAC navn 1,3-diaza-2λ^{2}-cupracyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 121.63
Formel vægt 120.9827
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.