missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cupriethylenediamine Hydroxide (1.0 M in H2O), TRC

Artikelnummer. 30359023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359023 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC834750100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cupriethylenediamine hydroxide
CAS 14552-35-3
Molekylær formel C2 H6 Cu N2
Mængde 100 mL
Synonym Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2
SMIL C1CN[Cu]N1
IUPAC navn 1,3-diaza-2λ^{2}-cupracyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 121.63
Formel vægt 120.9827
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.