Få mere at vide
Cupriethylenediamine Hydroxide (1.0 M in H2O), TRC
Artikelnummer. 30364950
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
30364950 1 L
1 options
Artikelnummer. 30364950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8347501L
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupriethylenediamine hydroxide
CAS 14552-35-3
Molekylær formel C2 H6 Cu N2
Mængde 1 L
Synonym Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.Cu/c3-1-2-4;/h3-4H,1-2H2;/q-2;+2
SMIL C1CN[Cu]N1
IUPAC navn 1,3-diaza-2λ^{2}-cupracyclopentane
Molekylvægt (g/mol) 121.63
Formel vægt 120.9827
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 M