Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cupric Sulfate Pentahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 249.68 |
| Procent renhed | ≥99% |