Få mere at vide
Cupric Sulfate Pentahydrate, ≥99%, (Crystalline), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450982 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11450982 250 g
11460982 500 g
11470982 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450982 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219511783
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-99-8
Molekylær formel CuH10O9S
Molekylvægt (g/mol) 249.68
MDL nummer MFCD00149681
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC navn kobber(2+)pentahydratsulfat
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupric Sulfate Pentahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 249.68