Få mere at vide
Kobber(II)sulfat, vandfrit, pulver, bager ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597924 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15597924 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15597924 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 185001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupric Sulfate
Navn note Anhydrous
CAS 7758-98-7
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel CuO4S
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC navn kobber; sulfat
Molekylvægt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formel vægt 159.6
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 3.60kg