Få mere at vide
Kobber(II)sulfat, vandfrit, pulver, bager ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cupric Sulfate |
| Navn note | Anhydrous |
| CAS | 7758-98-7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CuO4S |
| Synonym | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
| InChI nøgle | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
| IUPAC navn | kobber; sulfat |
| Vis mere |