Få mere at vide
Kobberchlorid, Dihydrat, Krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537924 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15537924 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15537924 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 179201
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupric Chloride
Navn note Dihydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
IUPAC navn dichlorkobber; dihydrat
Formel vægt 170.48
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.54kg