Få mere at vide
Kobberklorid dihydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cupric Chloride Dihydrate |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Formel vægt | 170.5 |
| Grad | ACS-reagens |