Få mere at vide
Kobberklorid dihydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422822 100 g -
11432822 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215251480
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10125-13-0
Molekylær formel Cl2CuH4O2
Molekylvægt (g/mol) 170.48
MDL nummer MFCD00149674
InChI nøgle MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC navn kobber(2+)-dihydratdichlorid
SMIL O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupric Chloride Dihydrate
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 170.5
Grad ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cupric Chloride Dihydrate, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric Chloride Dihydrate