Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cupric Carbonate |
| CAS | 12069-69-1 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CuCO3Cu(OH)2 |
| Formel vægt | 221.12 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 4.00kg |