Få mere at vide
Cupric Acetate, Monohydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cupric Acetate |
| Navn note | Monohydrate |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 2.5 kg |
| Formel vægt | 199.65 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.88kg |