Få mere at vide
Cupri-vinsyre (I+II) opløsning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12980394 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12980394 1000 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12980394 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 060 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1661.61 DKK / 500ml
    Spare 408.39 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupri-citric solution
Emballage Flaske
CAS 77-92-9
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1023100
Molekylær formel C6H8O7
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:30769
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cupri-tartaric solution. (Ready to use Mixture) European Pharmacopoeia Ref: 1023300 (RP 060)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i