Få mere at vide
Cupri-citronopløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960394 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12960394 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12960394 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 058 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1172.93 DKK / 1000ml
    Spare 287.07 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cupri-citric solution
Emballage Flaske
CAS 77-92-9
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1023100
Molekylær formel C6H8O7
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:30769
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cupri-citric solution. European Pharmacopoeia Ref: 1023100 (RP 058)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i