Få mere at vide
Sampling Systems™ Kop flydende prøveudtager
Artikelnummer. p-7138853 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
55 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11930018
Brand: Sampling Systems™ 5030A1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af rustfrit stål og til prøveudtagning af væsker og suspensioner. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler gør det nemt at tage diskrete prøver fra en højde inde i produktet.
  • 316L rustfrit stålkonstruktion
  • Enkeltpunkts væskeprøvetager
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 55 mm
Længde (metrisk) 1000 mm