Få mere at vide
Sampling Systems™ Kop flydende prøveudtager
Artikelnummer. 11945437 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
55 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11945437 500 ml 1500 mm 80 mm Hver
11930018 100 ml 1000 mm 55 mm Hver
11920018 100 ml 600 mm 55 mm Hver
11935437 500 ml 1000 mm 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11945437 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5030J1500
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Konstrueret af rustfrit stål og til prøveudtagning af væsker og suspensioner. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler gør det nemt at tage diskrete prøver fra en højde inde i produktet.
  • 316L rustfrit stålkonstruktion
  • Enkeltpunkts væskeprøvetager
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 80 mm
Længde (metrisk) 1500 mm