Få mere at vide
Sampling Systems™ Kop flydende prøveudtager
Artikelnummer. 11930018 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
55 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11930018 100 ml 1000 mm 55 mm Hver
11920018 100 ml 600 mm 55 mm Hver
11935437 500 ml 1000 mm 80 mm Hver
11945437 500 ml 1500 mm 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11930018 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 5030A1000
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Konstrueret af rustfrit stål og til prøveudtagning af væsker og suspensioner. Sampling Systems™ Cup Liquid Sampler gør det nemt at tage diskrete prøver fra en højde inde i produktet.
  • 316L rustfrit stålkonstruktion
  • Enkeltpunkts væskeprøvetager
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 55 mm
Længde (metrisk) 1000 mm