Få mere at vide
Cumyl Bromoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cumyl Bromoacetate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,14-10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 256.0099 |