Learn More
Cumene, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15878830
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 L
Unit Size:
1 L
Product Code. Quantity Unit Size
15878830 1 L 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15878830 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8026811000
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 98-82-8
Melting Point -96°C
Density 0.86 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 153°C/1013 hPa
Molecular Formula C6H5CH(CH3)2
MDL Number MFCD00008881
Quantity 1 L
Synonym Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, Cumene
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.