Få mere at vide
Cumenhydroperoxid (80%, teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30366586
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30366586 5 g
1 options
Artikelnummer. 30366586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC8346005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cumene Hydroperoxide (Technical grade)
CAS 80-15-9
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 5 g
Synonym 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propyl Hydroperoxide, 2-Phenylpropyl Hydroperoxide, 7-Cumyl Hydroperoxide, CHP, CHP 158, CHP 5, CHP 90, CHPO, CU 90, Cumen Hydroperoxide, Cumene Hydroperoxide, Cumenyl Hydroperoxide, Cumyl Hydrogen peroxide, Cumyl hydroperoxide, H 80, Hyperis, Hyperiz, Isopropylbenzene Hydroperoxide, Kayacumene H, Luperox CU 80, Luperox CU 90, PH 80, Percumyl H, Percumyl H 18, Percumyl H 80, Percumyl H 90, R 239A, Trigonox K 80, Trigonox K 90, Trigonox R 239A, Trigonox R 239R, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, alpha-Cumene Hydroperoxide, alpha-Cumyl Hydroperoxide
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
SMIL CC(C)(OO)c1ccccc1
IUPAC navn 2-hydroperoxypropan-2-ylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837