Få mere at vide
Gibco™ CultureCEPT™ Tillæg (1000X)
Artikelnummer. 17938332
Mængde:
0,1 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
0.5ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17938332
Brand: Gibco™ A56799
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Gibco CultureCEPT Supplement reducerer cellulær stress og forbedrer levedygtigheden af stamceller, differentierede celler og primære celler under en lang række håndterings- og forarbejdningstrin, hvor celleskade og død kan begrænse succesen af en arbejdsgang.
Gibco CultureCEPT Supplement reducerer cellulær stress og forbedrer levedygtigheden af stamceller, differentierede celler og primære celler under en lang række håndterings- og forarbejdningstrin, hvor celleskade og død kan begrænse succesen af en cellekulturarbejdsgang. Det er en unik formulering, der giver overlegen cellebeskyttelse sammenlignet med traditionelle ROCK-hæmmere, såsom Y-27632, og andre kommercielt tilgængelige cellekulturreagenser.
Formuleringen er baseret på fremskridt fra Stem Cell Translation Laboratory ved NIH's National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS), hvor en screening af over 15.000 forbindelser identificerede en kombination af små molekyler (benævnt CEPT), der arbejder sammen om at give uovertruffen cytobeskyttelse ved passage af pluripotente stamceller, dannelse af enkeltceller, kloning af enkeltceller, kloning af enkeltceller, genredigering, differentiering og genvinding af kryokonserverede celler inklusive PSC'er, cardiomyocytter, neuroner, astrocytter og hepatocytter. CultureCEPT Supplementet indeholder CEPT-cocktailmolekylerne, chroman 1, emricasan, polyaminer og trans-ISRIB, for at give forbedret cellelevedygtighed.
Opnå uovertruffen celleoverlevelse i adskillige applikationer
CultureCEPT Supplement vil gavne forskere, der leder efter:
  • Forbedret levedygtighed af PSC'er, differentierede celler eller primære celler efter genopretning fra kryokonservering
  • Forbedret levedygtighed under passage af stamceller
  • Forbedret levedygtighed under elektroporation eller transfektion
  • Forbedret klonal effektivitet under genredigering og klonal selektion med PSC'er
  • Forbedret embryoid krop og organoid dannelse
CultureCEPT Supplement udnytter kraften i CEPT
  • Innovative små molekyler, der omfatter CEPT-cocktailen, er blevet grundigt testet af NIH's NCATS (Chen et al., 2021)
  • Et stigende antal publikationer fremhæver anvendeligheden og enestående ydeevne af CEPT små molekyler
Kompatibel med betroet Gibco mediesystemer
  • Vurderet i StemScale PSC Suspension Medium, StemFlex Medium, Essential 8 Medium, Essential 8 Flex medium, Neurobasal Medium, og Neurobasal Plus medium
  • I over 60 år Gibco reagenser har muliggjort vellykket cellekultur
Brugsklar
  • Fuldt formuleret 1000X
  • Du skal blot tilføje direkte til medier
  • Ingen vejning, ingen resuspendering, ingen forskydning af medier, intet besvær
Citater og referencer
Chen Y, et al. En alsidig polyfarmakologisk platform fremmer cytobeskyttelse og levedygtighed af humane pluripotente og differentierede celler. Nat Metoder. maj 2021;18(5):528-541.
Tristan CA, et al. Effektiv og sikker enkeltcellekloning af humane pluripotente stamceller ved hjælp af CEPT-cocktailen. Nat Protoc. 2023 Jan;18(1):58-80.
Ryu S, et al. Stressfri celleaggregering ved at bruge CEPT-cocktailen forbedrer embryoid krop og organoid fitness. Biofremstilling. 2023 Dec;16(1):10.1088/1758-5090/ad0d13.
Deng T, et al. Skalerbar generering af sensoriske neuroner fra menneskelige pluripotente stamceller. Stamcellerapporter. 2023 11. april;18(4):1030-1047.
Jovanovic VM, et al. En defineret køreplan for radial glia og astrocytdifferentiering fra menneskelige pluripotente stamceller. Stamcellerapporter. 2023 Aug;18(8):1701-1720.
McIntire E, et al. Vejledt differentiering af pluripotente stamceller for hjertecellediversitet. Fortryk. bioRxiv. 2024 feb;2023.07.21.550072.
Jin M, et al. Generering af iPSC-baserede menneske-mus mikrogliale hjernekimærer for at studere ældning af menneskelige mikroglia. STAR Protoc. 2022 Dec;3(4):101847.
Liu L, et al. Modellering af post-implantationsstadier af menneskelig udvikling til tidlig organogenese med stamcelle-afledte peri-gastruloider. Celle. 2023 Aug;186(18):3776-3792.e16.
Kang SY, et al. En søjle- og perfusionspladeplatform til robust menneskelig organoidkultur og -analyse. Adv Healthc Mater. Udgivet online 24. august 2023.
Deng C, et al. Massivt parallel karakterisering af psykiatriske lidelsesassocierede og celletypespecifikke regulatoriske elementer i den udviklende menneskelige cortex. Fortryk. bioRxiv. 2023 feb;2023.02.15.528663.
Tristan CA, et al. Robotisk high-throughput biofremstilling og funktionel differentiering af humane pluripotente stamceller. Stamcellerapporter. 14. december 2021;16(12):3076-3092.
Ryu S, et al. Humane pluripotente stamceller til screening og karakterisering af små molekyler med høj kapacitet. Metoder Mol Biol. 2022;2454:811-827.
Held A, Adler M, Marques C, et al. iPSC motorneuroner, men ikke andre afledte celletyper, fanger genekspressionsændringer i postmortem sporadiske ALS motorneuroner. Cell Rep. 2023 sep;42(9):113046.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring –5 til– 25 °C. Beskyt mod lys.
Koncentration 1000X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Løsning
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Mængde 0,5 ml