Få mere at vide
Greiner Bio-One Kulturrør med to-positioners ventilpropper
Artikelnummer. 10574991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
18 mm
Mængde:
1000 pakke
2000-pakken
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
10574991 14 ml 18 mm 1000 pakke Pakke med 1000
10287441 5 ml 12 mm 2000-pakken -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10574991 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 187262
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fremstillet af polypropylen for fremragende termisk, mekanisk og kemisk modstand. Greiner Bio-One™ Kulturrør med to-positions ventilpropper er ideelle til opbevaring af kemiske og biologiske prøver. To-positioners top tillader ventilation og sikker pasform.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Two-position vent stopper fulfills two functions:
    • Attach lightly for uniform ventilation of the tube contents
    • Attache firmly, by pressing in the stopper further, for an airtight closure of the tube
  • Graduations and writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN ISO 10993
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Længde (metrisk) 95 mm
Materiale Polypropylen
Form Round Bottom
Engangs Engangsbrug
Mængde 1000 pakke
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Lukketype Vent Stopper
Produkttype Test Tube