Få mere at vide
Greiner Bio-One Culture Tubes with Two-Position Vent Stoppers
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen
- To-positioners ventilstopper opfylder to funktioner:
- Fastgør let for ensartet ventilation af rørets indhold
- Fastgør fast ved at trykke proppen længere ind for en lufttæt lukning af røret
- Dimissioner og skriveområde
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 10993 |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 2000-pakken |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Lukketype | Ventilprop |