Få mere at vide
Globe Scientific Kulturrør med tilknyttet dobbeltpositionskapsel
Artikelnummer. 31922798 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922798 14 mL
1 options
Artikelnummer. 31922798 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110178
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Rør med dobbelte positions-snap-kapsler (LDPE) giver enten aerob eller anaerob opbevaring af prøver.
  • Materiale: Polypropylen (PP)
  • Modstå 3000 omdr./min.
  • Autoklavér og frysbar
  • Rør med dobbelte positions-snap-caps (LDPE) giver enten aerob eller anaerob opbevaring af prøver
Tekniske data
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Neutral
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Autoklaverbar Autoklavérbar (uden låg)
Lukketype Snap Cap
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Uddannet Nej
Inkluderer Dobbelt position snap cap
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 14 mL