Få mere at vide
Fisherbrand™ Kulturrør
Artikelnummer. 11898482
Diameter (metrisk):
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11898482
Brand: Fisherbrand™ 7375013100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer
Fås med eller uden markeringsplet. Rør pakket i krympeindpakkede bakker. Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reagensglas
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer.
Emballage Bakke; Krymp indpakkede bakker
Mængde 1000 pakke
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukketype Ikke inkluderet