Få mere at vide
Gibco™ ExpiCHO™-ekspressionsmedie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6579008
Mængde:
1000 ml
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
6 L
Artikelnummer. 15421783
Brand: Gibco™ A2910001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ExpiCHO-ekspressionsmedie
ExpiCHO-ekspressionsmedie er specielt designet til vækst og transfektion med høj tæthed af suspensionsadapterede ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO). Dette medium er GMP-fremstillet, kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit og fri for animalsk –oprindelse. Det er en kernekomponent i ExpiCHO-ekspressionssystem-sæt (kat. nr. A29133) til skalerbar transient proteinproduktion. For at opnå de højeste niveauer af forbigående proteinekspression matches mediet til et kulturfoder, ExpiCHO-foder, som også er inkluderet i systemkittet og transfektionssættene.
Med ExpiCHO-ekspressionsmediet kan du:
  • Dyrk CHO-kulturer i suspension til tætheder på over 2 x 10 7 celler pr. ml, med > 95 % cellelevedygtighed
  • Opnå høj transfektionseffektivitet af > 90 %, når det kombineres med ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens
  • Transient transfektion af suspenderede CHO-celler ved en tæthed på 6 x 10 6 celler pr. ml
  • Opnå udbytter på op til 3 g pr. l rekombinant protein fra transient transfekterede kulturer med høj densitet ved hjælp af vedvarende ekspression på højt niveau
  • Dyrk og transfekter CHO-celler ved volumener af < 1 ml op til 5 l i kulturformater fra multibrøndsplader op til 5 l rystekolber
ExpiCHO-ekspressionsmedie er klar til brug. Den er formuleret med GlutaMAX-I-reagens og kræver ikke supplement. Den indeholder ikke fenolrød. Den kemisk definerede formulering uden animalsk oprindelse resulterer i høj reproducerbarhed og pålidelighed fra parti til parti. ExpiCHO-ekspressionsmedie anbefales ikke til adhærente cellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
Celletype Chinese hamster ovary (CHO) cells
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype CHO-ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sterile-filtered
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Produktlinje ExpiCHO
Mængde 1000 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flaske
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: i mørke ved 2-8°C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kultur Type Suspensionscellekultur
Udtrykssystem ExpiCHO-S™