Få mere at vide
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals
Artikelnummer. 11562283 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11562283 2000 mL Hver
11532283 250 mL Hver
11542283 500 mL Hver
11552283 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11562283
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk dit væv ved hjælp af Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals. Den er designet til konsistens, cellesundhed og reproducerbarhed med overflade- og hjælpemuligheder, du leder efter i en problemkulturkolbe.
  • Riflet hals
  • Til klæbende eller suspensionsceller
  • 1/3 omgang hætte muliggør enhåndsbetjening
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Hals stil Riflet
Form Konisk
Diameter (metrisk) Udvendig 165 mm