Få mere at vide
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Hals stil | Riflet |
| Form | Konisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 130 mm |