Få mere at vide
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals
Artikelnummer. 11542283 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11542283
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk dit væv ved hjælp af Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals. Den er designet til konsistens, cellesundhed og reproducerbarhed med overflade- og hjælpemuligheder, du leder efter i en problemkulturkolbe.
  • Riflet hals
  • Til klæbende eller suspensionsceller
  • 1/3 omgang hætte muliggør enhåndsbetjening
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Hals stil Riflet
Form Konisk