Få mere at vide
Fisherbrand™ Erlenmeyer cellekulturkolbe i glas med riflet hals
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Hals stil | Riflet |
| Form | Konisk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 85 mm |