Få mere at vide
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified RGF Basement Membrane Extract
Artikelnummer. 18769816
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
18769816 10 ml
1 options
Artikelnummer. 18769816 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 343401002
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Reduced Growth Factor BME provides an effective surface for the attachment and maintenance of human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells, thereby enabling its use for growth promotion or study of stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 8-12 mg/mL (by Lowry assay)
Mængde 10 ml
Indhold og opbevaring Store at -20°C in a manual defrost freezer.