Få mere at vide
R&D Systems™ Cultrex ReadyBME, Stem Cell Qualified, Reduced Growth Factor
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 50 ml |