Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer til cellekulturposer - Enkelt hyldeforlængersæt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forma Steri-Cult 3310/3311 CO 2 Inkubator
Reach-In 821L CO 2 inkubator
Beskrivelse
Enkelt hyldeforlængersæt til at understøtte Cell Culture Bags til Forma™ Steri-Cult™ 3310/3311 323L og Reach-In 821L CO 2 inkubatorer
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af cellekulturposer i celleterapiproduktion. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system op til 3X mere beholderkapacitet pr. enhed. Reolen er specielt designet til at fremme større gasudveksling med øget eksponering for bunden af den semipermeable pose. Da de er gasgennemtrængelige på begge sider, CultiMaxx reoler til cellekulturposer vil øge gasudvekslingen sammenlignet med standardreoler. Disse hylder udvides for at understøtte individuel adgang og forbedret håndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Enkelt hyldeforlængersæt til at understøtte cellekulturposer til Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| Til brug med (udstyr) | Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 1 |
| Type | Hylde |
| Inkluderer | Enkelt hyldeforlængersæt |