Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer til Nunc™ Celle Factory™ System
Artikelnummer. 17908094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal hylder:
10
3 (Forstærket)
5 (Forstærket)
6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder
17908094 10
17998084 6
17841700 5 (Forstærket)
17851700 3 (Forstærket)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17908094 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 332354G01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90255.00 DKK
    69950.96 DKK / 1 sæt
    Spare 20304.04 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CultiMaxx™ Reolsystem til støtte Nunc™ Celle Factory™ systemer
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc™ Celle Factory™ System i produktion af celleterapi. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc Cell Factory System i celleterapi produktion. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Nem installation
  • Reolsystemer kan eftermonteres og kan monteres selv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reolsystem til støtte Nunc™ Celle Factory™ med 4 lag til Reach-In 821L CO 2 inkubator
Til brug med (udstyr) Reach-In 821L CO2 inkubator
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 10
Type Hyldesystem
Inkluderer 10 niveauer af reoler