Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer til Nunc™ Celle Factory™ System
Artikelnummer. 17851700 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal hylder:
10
3 (Forstærket)
5 (Forstærket)
6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal hylder
17851700 3 (Forstærket)
17908094 10
17998084 6
17841700 5 (Forstærket)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17851700 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50166285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15905.00 DKK
    15149.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 755.84 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CultiMaxx™ Reolsystem til støtte Nunc™ Celle Factory™ systemer
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc™ Celle Factory™ System i produktion af celleterapi. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc Cell Factory System i celleterapi produktion. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Nem installation
  • Reolsystemer kan eftermonteres og kan monteres selv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reolsystem til at understøtte op til 6 Nunc™ Celle Factory™ system med 10 eller 13 lag til Heracell™ VIOS™ 250i (CR), Forma™ Steri-Cycle™ i250 (CR) CO 2 inkubator
Til brug med (udstyr) Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO 2 inkubatorer, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 og CR/CTS-serien
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 3 (Forstærket)
Type Hyldesystem
Inkluderer 3 hylder med forstærket design og forskudt for at tillade filterfrihed, hyldestøtter og hyldeskinner