Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer til Nunc™ Celle Factory™ System
Artikelnummer. 17841700 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal hylder:
10
3 (Forstærket)
5 (Forstærket)
6
Artikelnummer. 17841700
Brand: Thermo Scientific™ 50166268
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CultiMaxx™ Reolsystem til støtte Nunc™ Celle Factory™ systemer
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc™ Celle Factory™ System i produktion af celleterapi. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af Nunc Cell Factory System i celleterapi produktion. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system mindre end 0,5 mm afbøjning pr. beholder, hvilket holder mediet på niveau for at fremme jævne cellevækstbetingelser. Individuel adgang til hvert kar giver mulighed for minimal forstyrrelse af vedhæftende celler, når prøver fjernes fra inkubatoren. De forskudte reoler muliggør yderligere fleksibilitet ved at give den nødvendige frigang til at efterlade filtre og forbindelser på plads, når systemerne indlæses i inkubatoren.
Nem installation
  • Reolsystemer kan eftermonteres og kan monteres selv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Reolsystem til at understøtte op til 10 Nunc™ Celle Factory™ system med 4 lag til Heracell™ VIOS™ 250i (CR), Forma™ Steri-Cycle™ i250 (CR) CO 2 inkubator
Til brug med (udstyr) Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR CO 2 inkubatorer, Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 og CR/CTS-serien
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 5 (Forstærket)
Type Tilbehør
Inkluderer 5 hylder med forstærket design og forskudt for at tillade filterfrihed, hyldestøtter og hyldeskinner