Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyldesystem til G-Rex 500M-CS bioreaktorer
Artikelnummer. 17988084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal hylder:
7
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Antal hylder Materiale
17988084 7 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 17988084 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 332395G08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62785.00 DKK
    48657.37 DKK / 1 sæt
    Spare 14127.63 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CultiMaxx™ Reolsystemer til støtte G-Rex 500M-CS bioreaktorer
Maksimer kapaciteten, øg gennemløbet og optimer cellevækst i dit laboratorium ved hjælp af CultiMaxx reolsystem i en række CO 2 inkubatorer med stor kapacitet.
Maksimer kuvøsepladsen
  • Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af G-Rex 500M-CS* i produktion af celleterapi.
  • Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system op til 150 % kapacitetsforøgelse for G-Rex , eller en anden måde at se det på: 2 1/2 inkubatorer i 1.
Nem installation
  • Reolsystemer kan eftermonteres og kan monteres selv.
*G-Rex er et registreret varemærke tilhørende Wilson Wolf Corporation. G-Rex bioreaktorer skal bestilles fra Wilson Wolf Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hyldesystem til at understøtte G-Rex™ 500 meter til Reach-In 821L CO2 Inkubator
Til brug med (udstyr) Reach-In 821L CO2 inkubator
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 7
Type Hylde
Inkluderer 7 niveauer af reoler