Få mere at vide
Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Reolsystemer til cellekulturposer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Forma Steri-Cult CO2 inkubator
Reach-In 821L CO2 inkubator
Antal hylder:
8
15
Beskrivelse
Maksimer kapaciteten, øg gennemløbet og optimer cellevækst i dit laboratorium ved hjælp af CultiMaxx™ Reolsystemer i en række CO 2 inkubatorer med stor kapacitet.
Disse reolsystemer er designet til at understøtte udskalering af cellekulturposer i celleterapiproduktion. Med en dybdegående gennemgang af reoldesignet giver dette nye system op til 3X mere beholderkapacitet pr. enhed. Reolen er specielt designet til at fremme større gasudveksling med øget eksponering for bunden af den semipermeable pose. Da de er gasgennemtrængelige på begge sider, CultiMaxx reoler til cellekulturposer vil øge gasudvekslingen sammenlignet med standardreoler. Disse hylder udvides for at understøtte individuel adgang og forbedret håndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reolsystem til støtte for cellekulturposer til Reach-In 821L CO 2 inkubator |
| Til brug med (udstyr) | Reach-In 821L CO2 inkubator |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 15 |
| Type | Hylde |
| Inkluderer | 15 hylder |