Få mere at vide
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Vibrio vulnificus ATCC™ 27562™
Artikelnummer. 12905903
Skift visning
Produkttype:
Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12905903 Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12905903 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4609017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug QC-organismer anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ er brugsklare QC-organismer, der anbefales til brug i præstationstest af medier, pletter, reagenser og identifikationssæt og til evaluering af bakteriologiske procedurer.
Løkken kan opløses i flydende medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, delnr. R4631000 eller stribet direkte på et passende medie.
Bestillingsoplysninger:
Culti-Loops er individuelt forseglet i en foliepose og pakket fem løkker pr. pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 27562TM*
Oversigt Vibrio vulnificus ATCC™ 27562™
Format Culti-Loops
Produkttype Culti-Loops Kvalitetskontrol organisme
Målorganismeklasse Anaerober
Test Type Kvalitativ QC
Emballagetype 5 løkker/pakke
Stammebetegnelser 324 [CDC B9629]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.